2-Fluoropyrimidin-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408561-1G PC408561-250MG
APOSPC408561-1GEA 620 EUR
APOSPC408561-1G APOSPC408561-250MG
2-Fluoropyrimidin-4-amine
2-Fluoropyrimidin-4-amine
Formule: C₄H₄FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00769380
CAS nummer: 96548-91-3