N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409003-1G PC409003-250MG PC409003-5G
APOSPC409003-1GEA 289 EUR
APOSPC409003-1G APOSPC409003-250MG APOSPC409003-5G
N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
Formule: C₁₀H₁₆F₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797011
CAS nummer: 426844-50-0