N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC409013-1G PC409013-250MG
APOSPC409013-1GEA 623 EUR
APOSPC409013-1G APOSPC409013-250MG
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Formule: C₁₀H₁₅FN₂O₂
MW: 214.237 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458684
CAS nummer: 1330286-47-9