(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC409047-1G PC409047-100MG PC409047-250MG
APOSPC409047-1GEA 1340 EUR
APOSPC409047-1G APOSPC409047-100MG APOSPC409047-250MG
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₇F₂NO₄
Smeltpunt: 87…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21362512
CAS nummer: 1357482-03-1