tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409527-1G PC409527-5G
APOSPC409527-1GEA 431 EUR
APOSPC409527-1G APOSPC409527-5G
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate
Formule: C₁₃H₁₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921817
CAS nummer: 811799-54-9