1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC410047-1G PC410047-250MG PC410047-5G
APOSPC410047-1GEA 175 EUR
APOSPC410047-1G APOSPC410047-250MG APOSPC410047-5G
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine
Formule: C₆H₁₂F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08696507
CAS nummer: 767609-14-3