4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC410078-1G PC410078-5G
APOSPC410078-1GEA 61.4 EUR
APOSPC410078-1G APOSPC410078-5G
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formule: C₈H₉F₂NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16621779
CAS nummer: 1431965-53-5