2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC410124-1G
PC410124-5G
APOSPC410124-1GEA
87.6
EUR
APOSPC410124-1G
APOSPC410124-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Formule:
C₈H₉F₂NO·ClH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD25371273 CAS nummer: 1431962-99-0 |