Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC410179-250MG PC410179-1G PC410179-5G
APOSPC410179-250MGEA 168 EUR
APOSPC410179-250MG APOSPC410179-1G APOSPC410179-5G
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972072
CAS nummer: 167631-84-7