2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC410202-1G PC410202-250MG
APOSPC410202-1GEA 922 EUR
APOSPC410202-1G APOSPC410202-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
Formule: C₄H₈F₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03196899
CAS nummer: 1035041-75-8