2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4110-10G PC4110-50G
APOSPC4110-10GEA 366 EUR
APOSPC4110-10G APOSPC4110-50G
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride
Formule: C₂H₂ClF₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412192
CAS nummer: 460-94-6