1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC411273-1G PC411273-5G
APOSPC411273-1GEA 659 EUR
APOSPC411273-1G APOSPC411273-5G
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Formule: C₆H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28501817
CAS nummer: 1621223-57-1