trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC411278-100MG PC411278-250MG
APOSPC411278-100MGEA 785 EUR
APOSPC411278-100MG APOSPC411278-250MG
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Formule: C₅H₈F₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23106128
CAS nummer: 1408075-16-0