cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC411279-100MG PC411279-1G PC411279-250MG
APOSPC411279-100MGEA 435 EUR
APOSPC411279-100MG APOSPC411279-1G APOSPC411279-250MG
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Formule: C₅H₈F₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23106129
CAS nummer: 1408075-93-3