2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC411285-1G PC411285-250MG PC411285-500MG
APOSPC411285-1GEA 1750 EUR
APOSPC411285-1G APOSPC411285-250MG APOSPC411285-500MG
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formule: C₈H₁₄FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22683335
CAS nummer: 1263178-15-9