6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC411286-1G PC411286-250MG PC411286-500MG
APOSPC411286-1GEA 1840 EUR
APOSPC411286-1G APOSPC411286-250MG APOSPC411286-500MG
6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₂F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27995747
CAS nummer: 1447943-53-4