Ethyl 6,6-difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC411287-1G PC411287-250MG PC411287-500MG
APOSPC411287-1GEA 817 EUR
APOSPC411287-1G APOSPC411287-250MG APOSPC411287-500MG
Ethyl 6,6-difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl 6,6-difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30471658
CAS nummer: 1447942-88-2