1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411304-1G PC411304-5G
APOSPC411304-1GEA 30.8 EUR
APOSPC411304-1G APOSPC411304-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formule: C₄H₅F₂N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14705743
CAS nummer: 1221726-31-3