1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411305-1G PC411305-5G
APOSPC411305-1GEA 30.8 EUR
APOSPC411305-1G APOSPC411305-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₈FIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25949444
CAS nummer: 1443278-85-0