1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411306-1G PC411306-5G
APOSPC411306-1GEA 35.1 EUR
APOSPC411306-1G APOSPC411306-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₈FIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25949457
CAS nummer: 1443278-91-8