2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411308-1G PC411308-5G
APOSPC411308-1GEA 36.6 EUR
APOSPC411308-1G APOSPC411308-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Formule: C₇H₆F₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD25368949
CAS nummer: 1431966-19-6