4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411313-1G PC411313-5G
APOSPC411313-1GEA 70.1 EUR
APOSPC411313-1G APOSPC411313-5G
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09943424
CAS nummer: 186387-92-8