2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411316-1G PC411316-5G
APOSPC411316-1GEA 35.1 EUR
APOSPC411316-1G APOSPC411316-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Formule: C₈H₉F₂NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25371294
CAS nummer: 1431969-97-9