2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411321-1G PC411321-5G
APOSPC411321-1GEA 40.9 EUR
APOSPC411321-1G APOSPC411321-5G
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formule: C₉H₁₀F₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25371225
CAS nummer: 1431962-93-4