4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411327-1G PC411327-5G
APOSPC411327-1GEA 87.6 EUR
APOSPC411327-1G APOSPC411327-5G
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₆ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25371345
CAS nummer: 1429419-75-9