1-(2,2-Difluoroethyl)-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411332-1G PC411332-5G
APOSPC411332-1GEA 67.2 EUR
APOSPC411332-1G APOSPC411332-5G
1-(2,2-Difluoroethyl)-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
1-(2,2-Difluoroethyl)-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₆H₉F₂N₃
MW: 161.153 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11215400
CAS nummer: 1174875-53-6