3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411335-1G PC411335-5G
APOSPC411335-1GEA 203 EUR
APOSPC411335-1G APOSPC411335-5G
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₄F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18262323
CAS nummer: 681034-51-5