1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411336-1G PC411336-25G PC411336-5G
APOSPC411336-1GEA 577 EUR
APOSPC411336-1G APOSPC411336-25G APOSPC411336-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₄F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11558118
CAS nummer: 1174305-81-7