1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411337-1G PC411337-5G
APOSPC411337-1GEA 58.4 EUR
APOSPC411337-1G APOSPC411337-5G
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₀FN₃·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28962830
CAS nummer: 1855907-13-9