4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411338-1G PC411338-25G PC411338-5G
APOSPC411338-1GEA 26.3 EUR
APOSPC411338-1G APOSPC411338-25G APOSPC411338-5G
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₄BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12824332
CAS nummer: 1049730-37-1