5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412106-1G PC412106-250MG
APOSPC412106-1GEA 393 EUR
APOSPC412106-1G APOSPC412106-250MG
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11855834
CAS nummer: 874289-54-0