3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC412112-1G PC412112-250MG
APOSPC412112-1GEA 285 EUR
APOSPC412112-1G APOSPC412112-250MG
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095141
CAS nummer: 917969-79-0