3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412143-250MG PC412143-1G
APOSPC412143-250MGEA 83.4 EUR
APOSPC412143-250MG APOSPC412143-1G
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546541
CAS nummer: 1217500-95-2