2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2-Fluoro-5-isopropylphenyl)boronic acid
PC412198-1G PC412198-250MG
APOSPC412198-1GEA 433 EUR
APOSPC412198-1G APOSPC412198-250MG
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17015760
CAS nummer: 1256354-92-3