3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412252-1G PC412252-250MG PC412252-5G
APOSPC412252-1GEA 214 EUR
APOSPC412252-1G APOSPC412252-250MG APOSPC412252-5G
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid 99%
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₅BBrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195642
CAS nummer: 1092533-91-9