4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(t-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
PC412272-1G PC412272-5G PC412272-10G
APOSPC412272-1GEA 121 EUR
APOSPC412272-1G APOSPC412272-5G APOSPC412272-10G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₉BF₂O₃Si
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18914502
CAS nummer: 870646-83-6