3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412286-1G PC412286-250MG
APOSPC412286-1GEA 1030 EUR
APOSPC412286-1G APOSPC412286-250MG
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₄BClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143597
CAS nummer: 1218790-15-8