2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412302-1G PC412302-250MG
APOSPC412302-1GEA 285 EUR
APOSPC412302-1G APOSPC412302-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BClFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09998845
CAS nummer: 1256355-46-0