3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Chloro-2-fluoropyridne-5-boronic acid pinacol ester
PC412317-1G PC412317-250MG
APOSPC412317-1GEA 297 EUR
APOSPC412317-1G APOSPC412317-250MG
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₄BClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16995268
CAS nummer: 1220219-73-7