3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412324-1G PC412324-250MG
APOSPC412324-1GEA 722 EUR
APOSPC412324-1G APOSPC412324-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10697423
CAS nummer: 870822-79-0