2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412347-1G PC412347-250MG
APOSPC412347-1GEA 854 EUR
APOSPC412347-1G APOSPC412347-250MG
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₄BCl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19981520
CAS nummer: 1417914-09-0