2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412365-1G PC412365-250MG
APOSPC412365-1GEA 409 EUR
APOSPC412365-1G APOSPC412365-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187.936 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21609510
CAS nummer: 1395417-65-8