2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412398-1G PC412398-5G
APOSPC412398-1GEA 256 EUR
APOSPC412398-1G APOSPC412398-5G
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17214287
CAS nummer: 1256359-30-4