4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(4-Fluorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC412402-1G PC412402-250MG
APOSPC412402-1GEA 208 EUR
APOSPC412402-1G APOSPC412402-250MG
4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester 95+%
4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₈BFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698519
CAS nummer: 243145-83-7