[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412422-1G PC412422-5G
APOSPC412422-1GEA 125 EUR
APOSPC412422-1G APOSPC412422-5G
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21603758
CAS nummer: 1331945-14-2