2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412426-1G PC412426-250MG PC412426-5G PC412426-10G
APOSPC412426-1GEA 24.9 EUR
APOSPC412426-1G APOSPC412426-250MG APOSPC412426-5G APOSPC412426-10G
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17214242
CAS nummer: 1256345-60-4