5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
PC412439-1G PC412439-250MG PC412439-5G
APOSPC412439-1GEA 123 EUR
APOSPC412439-1G APOSPC412439-250MG APOSPC412439-5G
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BFO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16996304
CAS nummer: 1400976-17-1