2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412497-25G PC412497-5G PC412497-1G
APOSPC412497-25GEA 917 EUR
APOSPC412497-25G APOSPC412497-5G APOSPC412497-1G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₄
MW: 221.926 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397559
CAS nummer: 1354819-26-3