5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412498-1G PC412498-5G
APOSPC412498-1GEA 92.6 EUR
APOSPC412498-1G APOSPC412498-5G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12913937
CAS nummer: 1217500-69-0