1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
PC412510-250MG PC412510-100MG
APOSPC412510-250MGEA 776 EUR
APOSPC412510-250MG APOSPC412510-100MG
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₆H₈BF₃N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143477
CAS nummer: 1218790-73-8